Documents
536024
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluoroaniline
97%
Synonyme(s) :
5-Chloro-2-fluorophenylamine
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.561 (lit.)
Point d'ébullition
102-105 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
Clé InChI
JCYROOANFKVAIB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter