125571
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
technical grade, ≥90%
Synonyme(s) :
CMBT
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
≥90%
Pf
198-200 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Sc1nc2cc(Cl)ccc2s1
InChI
1S/C7H4ClNS2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
NKYDKCVZNMNZCM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.