Principaux documents
534560
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-1-hexanol
97%
Synonyme(s) :
L-Norleucinol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(NH2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +14°, c = 1 in chloroform
pb
216-218 °C (lit.)
Pf
35-40 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-6(7)5-8/h6,8H,2-5,7H2,1H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
DPEOTCPCYHSVTC-LURJTMIESA-N
Catégories apparentées
Application
(S)-(+)-2-Amino-1-hexanol can be used in one of the key synthetic steps for the synthesis of house dust mite (HDM) peptidase allergen Der p 1 inhibitors.[1][2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
211.0 °F
Point d'éclair (°C)
99.44 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
The discovery of potent, selective, and reversible inhibitors of the house dust mite peptidase allergen Der p 1: an innovative approach to the treatment of allergic asthma
Newton GK, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(22), 9447-9462 (2014)
Allergen Delivery Inhibitors: Characterisation of Potent and Selective Inhibitors of Der p 1 and Their Attenuation of Airway Responses to House Dust Mite Allergens
Zhang J, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(10), 3166-3166 (2018)