Documents
533696
Sigma-Aldrich
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-thienylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7BrO2SZn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
Point d'ébullition
65 °C
Densité
1.017 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Zn]c1ccc(s1)C2OCCO2
InChI
1S/C7H7O2S.BrH.Zn/c1-2-6(10-5-1)7-8-3-4-9-7;;/h1-2,7H,3-4H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
WTDCLAGWBXSEGC-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.2 °C - closed cup