476447
1-Iodo-3-methylbutane
97%
Synonyme(s) :
Isoamyl iodide, Isopentyl iodide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
Point d'ébullition
149 °C (lit.)
Densité
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CCI
InChI
1S/C5H11I/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F
Point d'éclair (°C)
40 °C