532657
(4bS)-trans-8,8-Trimethyl-4b,5,6,7,8,8a,9,10-octahydro-1-isopropylphenanthren-2-ol
98%
Synonyme(s) :
Totarol
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +41°, c = 1 in chloroform
Pf
128-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)c1c(O)ccc2c1CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]23C
InChI
1S/C20H30O/c1-13(2)18-14-7-10-17-19(3,4)11-6-12-20(17,5)15(14)8-9-16(18)21/h8-9,13,17,21H,6-7,10-12H2,1-5H3/t17-,20+/m0/s1
Clé InChI
ZRVDANDJSTYELM-FXAWDEMLSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable