Documents
532150
Sigma-Aldrich
1-(p-Tosyl)-(R)-(−)-3-pyrrolidinol
98%
Synonyme(s) :
N-(para-Tolylsulfonyl)-(R)-3-pyrrolidinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −26.5°, c = 1 in methanol
Pf
61-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C11H15NO3S/c1-9-2-4-11(5-3-9)16(14,15)12-7-6-10(13)8-12/h2-5,10,13H,6-8H2,1H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
GOIRRXGVYYWCGC-SNVBAGLBSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable