221457
N,N-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
99%
279,00 $
About This Item
279,00 $
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
solid
Pf
107-109 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
Cl[H].CN(C)O
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3(2)4;/h4H,1-2H3;1H
Clé InChI
HWWVAHCWJLGKLW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable