530409
Propargyl bromide solution
80 wt. % in xylene
Synonyme(s) :
3-Bromo-1-propyne
143,00 $
About This Item
143,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
80 wt. % in xylene
Indice de réfraction
n20/D 1.494
pb
97 °C
Densité
1.34 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
alkyl halide
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrCC#C
InChI
1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
Clé InChI
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
45.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7.22 °C - closed cup