Principaux documents
529656
Sigma-Aldrich
Mercury(II) perchlorate hydrate
99.998% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Hg(ClO4)2·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.49 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
99.998% trace metals basis
Forme:
solid
Essai
99.998% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Impuretés
≤30 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
Chaîne SMILES 
O.[Hg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Hg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
Clé InChI
OOYSCVKOXPZTGW-UHFFFAOYSA-L
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable