Principaux documents
529281
Sigma-Aldrich
Pentaamminechloroiridium(III) chloride
99.95% trace metals basis
1 G
434,00 $
434,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
434,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[Ir(NH3)5Cl]Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.73
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
434,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
99.95% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iridium
Impuretés
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N.N.N.N.N.Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir.5H3N/h3*1H;;5*1H3/q;;;+3;;;;;/p-3
Clé InChI
DYGMZANLQHDDSH-UHFFFAOYSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.