Documents
528889
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chlorotoluene
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(Br)Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.574 (lit.)
Point d'ébullition
212 °C (lit.)
Densité
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
LIFMTDJMLRECMX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Bromo-2-chlorotoluene can be prepared from 4-bromo-2-nitrotoluene.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of 4-Bromo-2-chlorotoluene.
Xue XM, et al.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 588-588 (2006)