528854
4-Chloro-3-methylaniline
98%
Synonyme(s) :
4-Chloro-m-toluidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
82-86 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(N)ccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
HIHCTGNZNHSZPP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable