101702
4-Chloro-2-nitrotoluene
98%
63,50 $
About This Item
63,50 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
239-240 °C/718 mmHg (lit.)
Pf
34-38 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Chaîne SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
SQFLFRQWPBEDHM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120 °C - closed cup