Principaux documents
528234
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.534 (lit.)
pb
266 °C (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCOc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)7-10/h3-6,10H,2,7H2,1H3
Clé InChI
PDYCXUZHSKLETQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Ethoxybenzyl alcohol can be obtained from m-anisaldehyde.[1] It undergoes reduction in the presence of LiAlH4 and ether to afford 3-ethoxybenzyl alcohol.[2]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Flowers JL, et al.
Cracking the MCAT with CD-ROM, 868-868 (2004)
Ward OP.
Bioprocessing, 161-161 (2012)