526622
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
98%
Synonyme(s) :
6-Chloro-2-fluoro-m-tolualdehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
Point d'ébullition
249 °C (lit.)
Densité
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(Cl)c(C=O)c1F
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-7(9)6(4-11)8(5)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
GGZOMBUJFMOEEZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter