526452
2,4,5-Trimethylbenzaldehyde
90%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
90%
Impuretés
7% 5-bromo-1,2,4-trimethylbenzene
Pf
41-46 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cc(C)c(C)cc1C
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-9(3)10(6-11)5-8(7)2/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
LROJZZICACKNJL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup