Principaux documents
SMB00123
Sigma-Aldrich
Samidin
≥95% (LC/MS-ELSD)
1 MG
363,00 $
363,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
363,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H22O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.40
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
363,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\C(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)c2c(OC1(C)C)ccc3C=CC(=O)Oc23
InChI
1S/C21H22O7/c1-11(2)10-16(24)27-20-19(25-12(3)22)17-14(28-21(20,4)5)8-6-13-7-9-15(23)26-18(13)17/h6-10,19-20H,1-5H3/t19-,20-/m1/s1
Clé InChI
FNVCLGWRMXTDSM-WOJBJXKFSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable