Principaux documents
47787
Supelco
Mélange d′étalonnage d′acides pour méthode EPA 552.2
certified reference material, in methyl tert-butyl ether (varied)
1 ML
165,00 $
165,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
165,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
165,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Agence
EPA 552.2
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
in methyl tert-butyl ether (varied)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyte
Description
    Bromoacetic acid 400 μg/mL
    Bromochloroacetic acid 400 μg/mL
    Bromdichloroacetic acid 400 μg/mL
    Chloroacetic acid 600 μg/mL
    Dibromochloroacetic acid 1000 μg/mL
    Dibromoacetic acid 200 μg/mL
    Dichloroacetic acid 600 μg/mL
    Tribromoacetic acid 2000 μg/mL
    Trichloroacetic acid 200 μg/mL
    Afficher tout (9)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-27.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-33.0 °C - closed cup