524220
2,5-Diethoxyaniline
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
85-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOc1ccc(OCC)c(N)c1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-3-12-8-5-6-10(13-4-2)9(11)7-8/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3
Clé InChI
XPKFTIYOZUJAGA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable