Principaux documents
522422
Sigma-Aldrich
N-Vinylacetamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pureté
97%
Pf
51-54 °C (lit.)
Solubilité
water and various organic solvents: soluble
Chaîne SMILES 
CC(=O)NC=C
Caractéristiques et avantages
Nonionic monomer