Principaux documents
255130
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-vinylacetamide
98%
100 ML
227,00 $
500 ML
807,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
227,00 $
500 ML
807,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CON(CH3)CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.13
Beilstein:
1743331
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
pb
70 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C=C)C(C)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-4-6(3)5(2)7/h4H,1H2,2-3H3
Clé InChI
PNLUGRYDUHRLOF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup