Principaux documents
460060
Sigma-Aldrich
Polyisoprene-graft-maleic anhydride
average Mw ~25,000
Synonyme(s) :
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
250 ML
95,50 $
95,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
95,50 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
95,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Poids mol.
average Mw ~25,000
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
Viscosité
10-50 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O1C(=O)C(CC1=O)\C=C\C(=C)C.CC(=C)C=C
Clé InChI
WRJJKMSOBIKPNE-BJILWQEISA-N
Application
Co-curable plasticizer. Adhesive additive.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Questions
  1. What is the Maleic anhydride content in Polyisoprene-graft-maleic anhydride ??
    1 answer
    1. This product is not tested for maleic anhydride content on a lot by lot basis. The estimated amount is approximately 1.5 wt.%.