520861
Potassium hexachloroplatinate(IV)
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dipotassium hexachloroplatinate, Dipotassium platinum hexachloride, Platinic potassium chloride, Platinum potassium chloride, Potassium chloroplatinate, Potassium platinum(IV) chloride, Potassium platinum(IV) hexachloride
202,00 $
About This Item
202,00 $
Produits recommandés
Essai
≥99.9% trace metals basis
Composition
Pt, 38-41%
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Clé InChI
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges