Principaux documents
519677
Sigma-Aldrich
Methyl 2-pyrazinecarboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
57-61 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-10-6(9)5-4-7-2-3-8-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
TWIIRMSFZNYMQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Structure vs. reactivity in quinoxalinecarboxylic acids and esters.
Gum Jr WF and Joullie MM.
The Journal of Organic Chemistry, 30(11), 3982-3985 (1965)
Synthesis and Antitubercular Evaluation of N-Arylpyrazine and N, N'-Alkyl-diylpyrazine-2-carboxamide Derivatives.
Bispo MLF, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 49(6), 1317-1322 (2012)