Key Documents
518778
Sigma-Aldrich
4-Acetamidophenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
4′-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acetanilide, 4-Acetamidophenylboronic acid, pinacol cyclic ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H20BNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
160-164 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H20BNO3/c1-10(17)16-12-8-6-11(7-9-12)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h6-9H,1-5H3,(H,16,17)
Clé InChI
ANGKVUVZQVUVJO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3