Principaux documents
518093
Sigma-Aldrich
Ethyl (triphenylphosphoranylidene)pyruvate
95%
Synonyme(s) :
2-Ethoxycarbonyl-2-oxoethylidenetriphenylphosphorane, NSC 647346, [(Carboxycarbonyl)methylene]triphenylphosphorane ethyl ester
25 G
505,00 $
505,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
505,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3P=CHCOCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
505,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
175 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
phosphine
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H21O3P/c1-2-26-23(25)22(24)18-27(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,2H2,1H3
Clé InChI
OQLOPRPWPANPIE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Wittig condensation
  • Chemoenzymic preparation of hexafluoroleucine and tetrafluoroleucine
Reactant for synthesis of:
  • Ahiral and chiral cyclic dehydro-α-amino acid derivatives through nucleophilic addition
  • Peptidyl α-keto-based inhibitors of cruzain
  • Deoxyfluoro-L-arabinofuranosyl triazole nucleoside derivatives with antiviral activity
  • Anti-human immunodificiency virus analogs
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable