Principaux documents
516791
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorotoluene
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(Br)Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
pb
98-100 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
OZFQMHJKAODEON-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
2, 3-Dichloroindone as a dienophilic compound.
Bergmann ED and Barshai R.
Journal of the American Chemical Society, 81(21), 5641-5646 (1959)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 536-536 (2014)