Principaux documents
8.18063
Sigma-Aldrich
Poly(methyl hydrogen siloxane)
for synthesis
Synonyme(s) :
Poly(methyl hydrogen siloxane), PMHS
250 ML
107,00 $
1 L
212,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
107,00 $
1 L
212,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH4OSi)nC6H18OSi2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
38 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
pH
7 ( in H2O)
Viscosité cinématique
17-25 cSt(25 °C)
Température de transition
flash point 150 °C
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si](C)(C)(C)C.[Si](O)(C)(C)C.[SiH](O)(C)C
InChI
1S/C4H12Si.C3H10OSi.C2H8OSi/c2*1-5(2,3)4;1-4(2)3/h1-4H3;4H,1-3H3;3-4H,1-2H3
Clé InChI
KZFYHEHDBPYRMU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Development of superhydrophobic coatings: Research conducted in 2019 utilized Poly(methyl hydrogen siloxane) for creating superhydrophobic coatings by the in situ growth of silicone nanofilaments on alkali-activated geopolymers. This application is critical for developing moisture-resistant coatings in construction and exterior surface treatments to increase longevity and resistance to environmental factors (Liu et al., 2019).
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 1.005
Hydrogen releasable in alkaline medium: ≥ 340 ml/g
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
399.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
204 °C - closed cup