Principaux documents
516597
Sigma-Aldrich
Rink acid resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
(4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)hydroxymethyl]phenol, polymer-bound, Rink acid-labile (hydroxymethyl)polystyrene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
0.5-1.5 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
alcohol
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.COc3ccc(C(O)c4ccc(OCc5ccc(C=C)cc5)cc4)c(OC)c3
Application
  • Acid labile resin used in Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS).
  • Mild acidic cleavage conditions lead to the release of the peptide acid where fully protected peptides can be released if desired.
  • Cleavage of the final protected peptide can be achieved in as little as 10% AcOH in DCM or 1% TFA in DCM.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable