Principaux documents
515930
Sigma-Aldrich
Nitrosonium hexafluoroantimonate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Nitrosonium hexafluoroantimonate, Nitrosyl hexafluoroantimonate
About This Item
Formule linéaire :
NOSbF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
N#[O+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.NO.Sb/c;;;;;;1-2;/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
Clé InChI
AMGJCGWYCZRXHS-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable