Principaux documents
515736
Sigma-Aldrich
Rhenium(VII) oxide
99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dirhenium heptoxide, Rhenium heptoxide
1 G
327,00 $
327,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
327,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Re2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.41
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
327,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.995% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: rhenium
pb
360 °C (lit.)
Pf
220 °C (lit.)
Densité
6.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/7O.2Re
Clé InChI
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges