243590
Potassium perrhenate
99%
Synonyme(s) :
Potassium oxido(trioxo)rhenium, Potassium tetraoxorhenate(1-)
303,00 $
About This Item
303,00 $
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
99%
Forme
powder
Indice de réfraction
n20/D 1.643 (lit.)
Pf
550 °C (lit.)
Densité
4.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[O-][Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.4O.Re/q+1;;;;-1;
Clé InChI
QFKRWIFGDGKWLM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges