Principaux documents
327611
Sigma-Aldrich
Pentacarbonylchlororhenium(I)
Pentacarbonylchlororhenium(I)
98%
Synonyme(s) :
Rhenium(I) pentacarbonyl chloride
1 G
229,00 $
5 G
911,00 $
229,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
229,00 $
5 G
911,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Re(CO)5Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.71
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
229,00 $
Disponible pour expédition le17 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pertinence de la réaction
core: rhenium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
Cl[Re].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.ClH.Re/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1
Clé InChI
JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
Application
Used to study π-electron deficient complexes between tricarbonylhalorhenium and diimine ligands[1] and also to prepare [3]-ferrocenophane complexes.[2] Employed in preparation of a series of mixed-valence compounds of rhenium and iron these compounds find application in the study of charge-transfer processes.[3]
Autres remarques
For a review of organometallic complexes of rhenium, see Science of Synthesis.[4]
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Sci. Synth., 2, 111-111 (2003)
Pfennig, B.W. et al.
Inorganic Chemistry, 10, 606-606 (1999)
Stanislav R Stoyanov et al.
ACS omega, 5(22), 12944-12954 (2020-06-18)
The Re(I) dimer complex, [fac(CO)3(phen)Re1-N(py)COORe2(phen)fac(CO)3]+ (py = pyridine; phen = 1,10-phenanthroline), contains two different Re(I) centers 9.3 Å apart, one with a nitrogen donor and the other with an acetate donor from the bridging isonicotinate ligand. The complexes were characterized
Inorganic Chemistry, 29, 2909-2909 (1990)
Inorganic Chemistry, 29, 253-253 (1990)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review