Principaux documents
515442
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-hexanone
97%
5 G
111,00 $
111,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
111,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
111,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4435 (lit.)
pb
85.5-86.5 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
Clé InChI
CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90.56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Chimie organometallique sous haute pression: Reaction des chlorocetones avec l'hydrure de tributyletain.
Degueil-Castaing M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 287(1), 49-56 (1985)
Synthesis of 1-(n-hexyl-5-one)-2-chlorobenzimidazole.
Dubey PK, et al.
Indian J. Chem. B, 44, 1239-1242 (2005)