515000
1-Methyl 2-nitroterephthalate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
176-178 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H7NO6/c1-16-9(13)6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10(14)15/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
MIIADZYPHVTLPR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Titrations in Non-aqueous Solvents, 218-218 (2012)