Principaux documents
513695
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-1,1-dimethylpropargylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CC(CH3)2NHC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
136 °C (lit.)
Densité
0.787 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)NC(C)(C)C#C
InChI
1S/C9H17N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h1,10H,2-6H3
Clé InChI
YXIAJHJGVGZXCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup