Documents
203394
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) oxide
≥99.95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HfO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.95%
Forme
powder
Densité
9.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Hf]=O
InChI
1S/Hf.2O
Clé InChI
CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
In recent years silicon carbide, SiC, has re-emerged as a vital technological material that is crucial in many materials and engineering applications.