511404
5-Hexenenitrile
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
165 °C (lit.)
Densité
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=CCCCC#N
InChI
1S/C6H9N/c1-2-3-4-5-6-7/h2H,1,3-5H2
Clé InChI
UNAQSRLBVVDYGP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter