511129
1-Methylindole-2-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Formyl-1-methylindole, NSC 106285
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
81-85 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cn1c(C=O)cc2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-9(7-12)6-8-4-2-3-5-10(8)11/h2-7H,1H3
Clé InChI
IBNGPIOSWCMJGG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Deazapurine isosteres from acylindoles via pyridine ring annulation
- 2,4-dichlorocinnamohydroxamic acid analogs for enhancing pharmacokinetics of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors
- Tetrahydrocarbazoles via organocatalytic cascade Friedel-Crafts alkylation/Michael addition/aromatization reaction
- Azides, imines and amines via flow processes of amines and trimethylsilyl azide and aza-Wittig reaction
- 3-indolylpyridinedicarbonitriles as anti-inflammatory agents
- Bis(indolyl)methanes as antimicrobial and antioxidant agents
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable