498963
Isobutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
(2-Methylpropyl)zinc bromide, Bromo(2-methylpropyl)zinc
436,00 $
About This Item
436,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.943 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)C[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
WYBHVVXVUCUWSE-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup