Principaux documents
498521
Sigma-Aldrich
3-Ethoxy-3-oxopropylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
(2-Ethoxycarbonylethyl)zinc bromide, (3-Ethoxy-3-oxopropyl)zinc(II)bromide, 3-Ethoxy-3-oxopropylzinc bromide
50 ML
328,00 $
328,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
328,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O2CCH2CH2ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
328,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.972 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC[Zn]Br
InChI
1S/C5H9O2.BrH.Zn/c1-3-5(6)7-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
XLKAROLEWCMBDC-UHFFFAOYSA-M
Application
3-Ethoxy-3-oxopropylzinc bromide is a reagent used to insert ethyl propanoate group to the substrate.[1] It can be used in:
  • Synthesis of γ-keto esters from aryl chlorides.[1]
  • Synthesis of sulfones from 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane bis(sulfur dioxide) (DABSO) and alkyl halides.[2]
  • Negishi cross-couplings with aryl vinyl phosphates to synthesize 1,1-disubstituted alkenes.[3]
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Synthesis of the Novel Tetrahydropyrazolo [3, 4-c] pyridin-5-one Scaffold.
Howe N J, et al.
Synlett, 26(02), 228-232 (2015)
Investigations on the Suzuki? Miyaura and Negishi Couplings with Alkenyl Phosphates: Application to the Synthesis of 1, 1-Disubstituted Alkenes.
Hansen A L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 72(17), 6464-6472 (2007)
Synthesis of sulfones from organozinc reagents, DABSO, and alkyl halides.
Rocke B N, et al.
Organic Letters, 16(1), 154-157 (2013)