Principaux documents
496804
Sigma-Aldrich
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzene
98%
Synonyme(s) :
Benzyl 3-nitro-o-tolyl ether
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OC6H3(CH3)NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
60-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(OCc2ccccc2)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13NO3/c1-11-13(15(16)17)8-5-9-14(11)18-10-12-6-3-2-4-7-12/h2-9H,10H2,1H3
Clé InChI
PBSZHNXXFIYDBU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzene may be used in the preparation of 1-[2-[2-(benzyloxy)-6-nitrophenyl]vinyl]pyrrolidine and 4-(benzyloxy)-1H-indole.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Thomas EJ.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 10, 627-628 null