Documents
733024
Sigma-Aldrich
Benzonitrile-(nitrile-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Phenyl cyanide-13C
About This Item
Formule linéaire :
C6H513CN
Poids moléculaire :
104.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
191 °C (lit.)
Pf
-13 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
N#[13C]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i6+1
Clé InChI
JFDZBHWFFUWGJE-PTQBSOBMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup