Documents
494615
Sigma-Aldrich
Piperidine, polymer-bound
extent of labeling: 3.0-4.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
(Piperidinomethyl)polystyrene, 1-Benzylpiperidine polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, piperidinomethylated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, piperidinomethylated
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: proton reactive
Ampleur du marquage
3.0-4.0 mmol/g loading
Catégories apparentées
Application
This polymer-bound tertiary amine eases the purification step of organic synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)