Principaux documents
344966
Sigma-Aldrich
Tin(II) pyrophosphate
98%
Synonyme(s) :
Stannous pyrophosphate
100 G
126,00 $
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
126,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Sn2P2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
O.[SnH2++].[SnH2++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H4O7P2.2Sn/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;;/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);;/q;2*+2/p-4
Clé InChI
GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable