Principaux documents
493376
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonamide-15N
99 atom % 15N
Synonyme(s) :
p-Tosyl amide-15N
1 G
930,00 $
930,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
930,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO215NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
930,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
138-139 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S([15NH2])(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)/i8+1
Clé InChI
LMYRWZFENFIFIT-VJJZLTLGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
395.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
202.00 °C - closed cup