Documents
148601
Sigma-Aldrich
N-Methyl-p-toluenesulfonamide
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
76-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H11NO2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(10,11)9-2/h3-6,9H,1-2H3
Clé InChI
GWLOGZRVYXAHRE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
N-Methyl-p-toluenesulfonamide was used in the synthesis of vicinal haloamino ketone derivative.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Hao Sun et al.
Chemical biology & drug design, 75(3), 269-276 (2010-03-25)
The combinations of N-methyl-p-toluenesulfonamide/NBS and N-ethyl-p-toluenesulfonamide/NBS were found to be good nitrogen/halogen resources for the aminohalogenation of alpha,beta-unsaturated ketones in the presence of Ni(OAc)(2) as the catalyst for the synthesis of vicinal haloamino ketone derivatives. The introduction of N-alkyl groups