Principaux documents
493155
Sigma-Aldrich
Stearic acid-2,2-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
Octadecanoic acid-2,2-d2
1 G
567,00 $
567,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
567,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15CD2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
567,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
pb
361 °C (lit.)
Pf
68-70 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17D2
Clé InChI
QIQXTHQIDYTFRH-FBCWWBABSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.00 °C - closed cup