Documents
615846
Sigma-Aldrich
Stearic-17,17,18,18,18-d5 acid
98 atom % D
Synonyme(s) :
Octadecanoic-17,17,18,18,18-d5 acid
About This Item
Formule linéaire :
CD3CD2(CH2)15CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Point d'ébullition
361 °C (lit.)
Pf
68-70 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3,2D2
Clé InChI
QIQXTHQIDYTFRH-ZBJDZAJPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.00 °C - closed cup